2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901848-1G
APOSOR901848-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR901848-1G
2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 98%
2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999977
Numéro CAS: 122851-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité