2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902101-1G
APOSOR902101-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR902101-1G
2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 96%
2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01194031
Numéro CAS: 60323-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité