3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902314-1G
APOSOR902314-1GEA 195 EUR InStock
APOSOR902314-1G
3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine 95%
3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
Formule: C₉H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16249531
Numéro CAS: 7474-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité