2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902522-1G
APOSOR902522-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR902522-1G
2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine
Formule: C₁₃H₁₉N
MW: 189,297 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02663617
Numéro CAS: 383128-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité