2-Ciano-4-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
OR9027-5G
APOSOR9027-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9027-5G
2-Ciano-4-méthylpyridine 97%
2-Ciano-4-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C/38mmHg
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128868
Numéro CAS: 1620-76-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité