Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorophenyl isocyanide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR902741-1G
APOSOR902741-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR902741-1G
2,4-Dichlorophenyl isocyanide 95%
2,4-Dichlorophenyl isocyanide


Formule: C₇H₃Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664597
Numéro CAS: 143954-64-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité