2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903208-1G
APOSOR903208-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR903208-1G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine 98%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01937048
Numéro CAS: 51558-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité