1-(Methoxymethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903303-1G
APOSOR903303-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR903303-1G
1-(Methoxymethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene 96%
1-(Methoxymethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22420432
Numéro CAS: 507455-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité