4-Cyano-2,6-dimethylphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903551-1G
APOSOR903551-1GEA 807 EUR InStock
APOSOR903551-1G
4-Cyano-2,6-dimethylphenylboronic acid 95%
4-Cyano-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056751
Numéro CAS: 1451391-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité