Ethyl-2-(methylamino)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(methylamino)benzoate
OR903561-1G
APOSOR903561-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR903561-1G
Ethyl-2-(methylamino)benzoate 95%
Ethyl-2-(methylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11174593
Numéro CAS: 35472-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité