1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903616-1G
APOSOR903616-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR903616-1G
1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene 95%
1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene
Formule: C₉H₉N
MW: 131,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664617
Numéro CAS: 20600-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité