N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904367-1G
APOSOR904367-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR904367-1G
N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine 95%
N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01120263
Numéro CAS: 19056-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité