1,2-Diphénylhydrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hydrazobenzene
OR904547-100G
APOSOR904547-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR904547-100G
1,2-Diphénylhydrazine 95%
1,2-Diphénylhydrazine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003012
Numéro CAS: 122-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité