o-Anisidinium chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904667-100G
APOSOR904667-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR904667-100G
o-Anisidinium chloride 98%
o-Anisidinium chloride
Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054334
Numéro CAS: 134-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité