1H-Benzimidazole-2-thiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9047-5G
APOSOR9047-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9047-5G
1H-Benzimidazole-2-thiol 97%
1H-Benzimidazole-2-thiol
Formule: C₇H₆N₂S
Point de fusion: 300…304 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005593
Numéro CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité