2-Methyl-1-naphthol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904745-1G
APOSOR904745-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR904745-1G
2-Methyl-1-naphthol 95%
2-Methyl-1-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003964
Numéro CAS: 7469-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité