Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-7-bromoheptanoate 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR904814-5G
APOSOR904814-5GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR904814-5G
Methyl-7-bromoheptanoate 99%
Methyl-7-bromoheptanoate


Formule: C₈H₁₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258672
Numéro CAS: 54049-24-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité