2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905048-1G
APOSOR905048-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR905048-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367043
Numéro CAS: 173159-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité