6-Méthoxy-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905244-100G
APOSOR905244-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR905244-100G
6-Méthoxy-m-toluidine 98%
6-Méthoxy-m-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007815
Numéro CAS: 120-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité