2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905265-1G
APOSOR905265-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR905265-1G
2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663504
Numéro CAS: 298690-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité