1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905325-1G
APOSOR905325-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR905325-1G
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665247
Numéro CAS: 41910-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité