2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905430-1G
APOSOR905430-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR905430-1G
2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663445
Numéro CAS: 103861-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité