4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(p-Tolyl)thiazole
OR905477-1G
APOSOR905477-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR905477-1G
4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
4-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665781
Numéro CAS: 1826-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité