4-Bromoquinazoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR906785-250MG
APOSOR906785-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR906785-250MG
4-Bromoquinazoline 97%
4-Bromoquinazoline
Formule: C₈H₅BrN₂
MW: 209,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697879
Numéro CAS: 354574-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité