Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9068-25G
APOSOR9068-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR9068-25G
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 97%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formule: C4H10ClNO
MW: 123,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001754
Numéro CAS: 86070-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité