α-Bromopropiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromopropiophenone
OR907023-5G
APOSOR907023-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR907023-5G
α-Bromopropiophénone
α-Bromopropiophénone
Formule: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 245…250 °C
Densité: 1.417 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000145
Numéro CAS: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité