N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907141-1G
APOSOR907141-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR907141-1G
N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₂₀N₂O
MW: 196,289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817263
Numéro CAS: 946744-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité