6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR907336-5G
APOSOR907336-5GEA 172 EUR InStock
APOSOR907336-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClN
MW: 248,5473 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234662
Numéro CAS: 215798-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité