N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Isopropylpiperidine-4-carboxamide
OR907356-1G
APOSOR907356-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR907356-1G
N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₉H₁₉ClN₂O
MW: 206,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615741
Numéro CAS: 102125-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité