1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907401-1G
APOSOR907401-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR907401-1G
1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 98%
1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₁₄N₂·ClH
MW: 174,671 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689078
Numéro CAS: 92334-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité