Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetyl-2-methylphenylboronic acid 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Acetyl-2-methylphenyl)boronic acid

OR907438-1G
APOSOR907438-1GEA 242 EUR InStock
APOSOR907438-1G
4-Acetyl-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Acetyl-2-methylphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237178
Numéro CAS: 2096331-11-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité