2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907454-1G
APOSOR907454-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR907454-1G
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974067
Numéro CAS: 480438-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité