5-Methyl-2-propoxyphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Methyl-2-propoxyphenyl)boronic acid
OR907457-1G
APOSOR907457-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR907457-1G
5-Methyl-2-propoxyphenylboronic acid 95%
5-Methyl-2-propoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974066
Numéro CAS: 480438-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité