4-Bromo-2-méthoxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR907624-25G
APOSOR907624-25GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR907624-25G
4-Bromo-2-méthoxybenzonitrile 97%
4-Bromo-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738651
Numéro CAS: 330793-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité