2-Cyano-3-methoxynaphthalene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907837-1G
APOSOR907837-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR907837-1G
2-Cyano-3-methoxynaphthalene 97%
2-Cyano-3-methoxynaphthalene
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012444
Numéro CAS: 92616-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité