Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Oxolan-2-yl)propanoic acid 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR908010-1G
APOSOR908010-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR908010-1G
3-(Oxolan-2-yl)propanoic acid 95%
3-(Oxolan-2-yl)propanoic acid


Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412485
Numéro CAS: 935-12-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité