2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908030-1G
APOSOR908030-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR908030-1G
2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743462
Numéro CAS: 188774-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité