Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
OR908242-100G
APOSOR908242-100GEA 328 EUR InStock
APOSOR908242-100G
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 95%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/9.75mmHg
Densité: 0.967 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042886
Numéro CAS: 17094-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité