Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Chloro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR908251-1G
APOSOR908251-1GEA 865 EUR InStock
APOSOR908251-1G
7-Chloro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%
7-Chloro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline


Formule: C₁₁H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913832
Numéro CAS: 1187933-40-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité