2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908359-1G
APOSOR908359-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR908359-1G
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,008 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11183165
Numéro CAS: 1122568-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité