3-Isobutylphenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908451-1G
APOSOR908451-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR908451-1G
3-Isobutylphenylboronic acid 96%
3-Isobutylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185670
Numéro CAS: 153624-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité