5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908552-1G
APOSOR908552-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR908552-1G
5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid 96%
5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂S
MW: 182,048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384185
Numéro CAS: 1259443-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité