Cyclopropylethynylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Cyclopropylethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908926-1G
APOSOR908926-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR908926-1G
Cyclopropylethynylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylethynylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BO₂
MW: 192,062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182125
Numéro CAS: 1432491-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité