6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908963-1G
APOSOR908963-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR908963-1G
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,160 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496196
Numéro CAS: 67625-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité