2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909497-1G
APOSOR909497-1GEA 258 EUR InStock
APOSOR909497-1G
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
MW: 197,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01912571
Numéro CAS: 5429-00-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité