4-(Cyclopentyloxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909511-1G
APOSOR909511-1GEA 531 EUR InStock
APOSOR909511-1G
4-(Cyclopentyloxy)benzylamine 98%
4-(Cyclopentyloxy)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09733523
Numéro CAS: 864266-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité