5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR910006-1G
APOSOR910006-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR910006-1G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699201
Numéro CAS: 143329-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité