4-Bromo-1,5-dimethylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910018-1G
APOSOR910018-1GEA 723 EUR InStock
APOSOR910018-1G
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033089
Numéro CAS: 158585-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité