3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910315-1G
APOSOR910315-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR910315-1G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile 98%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12134526
Numéro CAS: 1155066-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité