Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Nitrooxindole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Nitroindolin-2-one

OR910477-250MG
APOSOR910477-250MGEA 277 EUR InStock
APOSOR910477-250MG
7-Nitrooxindole 98%
7-Nitrooxindole


Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04088356
Numéro CAS: 25369-31-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité